Läs mer
Metotrexat dinatriumsalt, 98,5 %
Beskrivning
Hämmar ämnesomsättningen av folsyra
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Allmän beskrivning
• Metotrexatdinatriumsalt är ett organiskt natriumsalt som utvinns från metotrexat med antineoplastiska, antireumatiska, dermatologiska och immunsuppressiva egenskaper
• Det fungerar som en enzymhämmare av dihydrofolatreduktas
• Det binder till och hämmar purinnukleotid- och tymidylatsyntes, vilket leder till hämning av DNA- och RNA-syntes. På grund av denna verkningsmekanism definieras metotrexatdinatriumsaltet som en hämmare av nukleinsyrasyntes
Tillämpning
• Metotrexatdinatriumsalt är en folsyraantagonist med förmågan att hämma folsyrans ämnesomsättning
• In vitro-studier visade att metotrexatdinatriumsalt har stark aktivitet mot pyrimetaminresistenta malariaparasiter av Plasmodium vivax
• Denna förening har använts i kimeriska polymersomer för att undersöka dess effekt i lungtumörxenografts hos möss
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methotrexate disodium salt |
| CAS | 7413-34-5 |
| Färg | Gult |
| Kokpunkt | 823 °C |
| Molekylformel | C20H20N8Na2O5 |
| MDL-nummer | MFCD00274560 |
| Kvantitet | 250 mg |
| UN-nummer | UN2811 |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Synonym | methotrexate disodium salt, sodium methotrexate, ledertrexate, methotrexate sodium, mtx disodium, methotrexate disodium, unii-3ig1e710zn, trexall, mexate, methotrexate lpf |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Methotrexate disodium salt
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H340-Kan orsaka genetiska defekter.
- H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Disodium N-[4-[[(2,4-diamino-6-pteridinyl)methyl]methylamino]benzoyl]-L-glutamate
RUO– Endast forskningsanvändning