Läs mer
Methotrexate, Fisher BioReagents
Produktkod. 10705304
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
Förpackning:
Amber Glass
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10705304 10 mg Amber Glass 10mg
10204923 100 mg Amber Glass 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10705304 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP266510
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
  • Inhibitor of DNA and RNA synthesis
  • Inhibits the enzyme responsible for synthesizing the folic acid derivative that is necessary for purine and pyrimidine synthesis
  • The lack of purines and pyrimidines  impacts the synthesis of DNA, RNA, and proteins
  • Referenced for use in antitumor studies and other studies of biological pathways
  • Intended for research use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59-05-2
Molekylformel C20H22N8O5
Molekylvikt (g/mol) 454.447
InChI-nyckel FBOZXECLQNJBKD-ZDUSSCGKSA-N
Synonym methotrexate, abitrexate, rheumatrex, amethopterin, mexate, metatrexan, hdmtx, trexall, methylaminopterinum, antifolan
PubChem CID 126941
ChEBI CHEBI:44185
IUPAC-namn (2S)-2-[[4-[(2,4-diaminopteridin-6-yl)methyl-methylamino]benzoyl]amino]pentanedioic acid
LEDER CN(CC1=CN=C2C(=N1)C(=NC(=N2)N)N)C3=CC=C(C=C3)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methotrexate
Nedbrytningsinformation >195°C
Smältpunkt 195°C
Färg Yellow
Tändningsrester 0.1% max.
Analysprocentintervall 98.0 to 102.0 %
Förpackning Amber Glass
Kvantitet 10 mg
Merck Index 15, 6057
Specifik rotation +19.0 to +24.0° (+ or -)
Formel vikt 454.44
Procent renhet 98.0 to 102.0%
Fysisk form Powder or Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methotrexate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.