Läs mer
Metotrexat, MP Biomedicals™
Produktkod. 11475975 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11475975 10 g 10g
11463530 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11475975 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210229995
Fungerar som ett potent anti-cancermedel. Metotrexat, MP Biomedicals är en folsyraantagonist som strukturellt liknar folsyra. Det är en blandning av 4-amino-10-metylfolsyra och relaterade föreningar. Det är en potent hämmare av dihydrofolatreducta
Blockerar DNA-syntes genom att blockera produktionen av tetrahydrofolat-kofaktorer som krävs för syntesen av tymidin. Metotrexat transporteras aktivt in i cellerna av folattransportören. I cellen omvandlas den till en polyglutamatmetabolit med hög molekylvikt av folypolyglutamatsyntas som i sin tur binder till dihydrofolatreduktas och hämmar dess aktivitet. Metotrexat-polyglutamat bryts ned intracellulärt av gamma-glutamylhydrolas.
Metotrexat är en allosterisk hämmare av dihydrofolatreduktas (DHFR), enzymet som katalyserar omvandlingen av dihydrofolat till tetrahydrofolat. Eftersom tetrahydrolfolat krävs för purin- och pyrimidinsyntes, resulterar metotrexatbehandling i hämning av DNA- och RNA-syntes.
  • En potent hämmare av dihydrofolatreduktas och är ett medel för antitumörstudier
  • Används för att hämma dihydrofolatreduktas i DHFR-baserade proteinuttryckssystem
  • Effektiv vid behandling av pyrimetaminresistenta Plasmodium vivax malariaparasiter
  • Visar även immunsuppressiva effekter, t.ex. vid reumatoid artrit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59-05-2
Molekylformel C20H22N8O5
Molekylvikt (g/mol) 454.447
InChI-nyckel FBOZXECLQNJBKD-ZDUSSCGKSA-N
Synonym methotrexate, abitrexate, rheumatrex, amethopterin, mexate, metatrexan, hdmtx, trexall, methylaminopterinum, antifolan
PubChem CID 126941
ChEBI CHEBI:44185
IUPAC-namn (2S)-2-[[4-[(2,4-diaminopteridin-6-yl)metyl-metylamino]bensoyl]amino]pentandisyra
LEDER CN(CC1=CN=C2C(=N1)C(=NC(=N2)N)N)C3=CC=C(C=C3)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Smältpunkt 185°C to 204°C
Kokpunkt 184°C to 204°C (monohydrate decomposition)
Kvantitet 10 g
Löslighetsinformation Soluble in alkaline solutions with decomposition. Insoluble in water, ethanol, chloroform and ether.
Optisk rotation 19–24°
Formel vikt 454.4
Kvalitet USP
Fysisk form Pulver