Läs mer
Metotrexat, MP Biomedicals™
Produktkod. 11423530 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
25mg
500mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11423530 10 mg 10mg
11433530 25 mg 25mg
11443530 100 mg 100mg
11453530 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11423530 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210229910
Fungerar som en folsyraantagonist. Metotrexat, MP Biomedicals är en blandning av 4-amino-10-metylfolsyra och relaterade föreningar, strukturellt liknar folsyra. Ett potent anticancermedel, blockerar DNA-syntesen genom att blockera produktionen av tetrahydrofolat
Metotrexat transporteras aktivt in i cellerna av folattransportören. I cellen omvandlas den till en polyglutamatmetabolit med hög molekylvikt av folypolyglutamatsyntas som i sin tur binder till dihydrofolatreduktas och hämmar dess aktivitet. Metotrexat-polyglutamat bryts ned intracellulärt av gamma-glutamylhydrolas.
Metotrexat är en allosterisk hämmare av dihydrofolatreduktas (DHFR), enzymet som katalyserar omvandlingen av dihydrofolat till tetrahydrofolat. Eftersom tetrahydrolfolat krävs för purin- och pyrimidinsyntes, resulterar metotrexatbehandling i hämning av DNA- och RNA-syntes.
  • Potent hämmare av dihydrofolatreduktas i DHFR-baserade proteinuttryckssystem
  • Anticancermedel som används i antitumörstudier
  • Effektiv vid behandling av pyrimetaminresistenta Plasmodium vivax malariaparasiter
  • Visar immunsuppressiva effekter, t.ex. vid reumatoid artrit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59-05-2
Molekylformel C20H22N8O5
Molekylvikt (g/mol) 454.447
InChI-nyckel FBOZXECLQNJBKD-ZDUSSCGKSA-N
Synonym methotrexate, abitrexate, rheumatrex, amethopterin, mexate, metatrexan, hdmtx, trexall, methylaminopterinum, antifolan
PubChem CID 126941
ChEBI CHEBI:44185
IUPAC-namn (2S)-2-[[4-[(2,4-diaminopteridin-6-yl)metyl-metylamino]bensoyl]amino]pentandisyra
LEDER CN(CC1=CN=C2C(=N1)C(=NC(=N2)N)N)C3=CC=C(C=C3)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Smältpunkt 185°C to 204°C
Kokpunkt 184°C to 204°C (monohydrate decomposition)
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation Soluble in alkaline solutions with decomposition.Insoluble in water, ethanol, chloroform and ether.
Optisk rotation 19–24°
Formel vikt 454.4
Kvalitet USP
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • METHOTREXATE, USP Grade
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .