Läs mer
Methotrexate, Thermo Scientific™
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J63075.MC
| Kvantitet | 100mg |
|---|
Se fler versioner av denna produkt
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilitySoluble in dilute HCl or dilute alkali hydroxide solutions (i.e. 0.1M NaOH). Insoluble in plain water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Recommended storage temperature: -20°C. Keep away from strong oxidizing agents. Protect from light
Kemiska identifierare
| 59-05-2 | |
| 454.447 | |
| FBOZXECLQNJBKD-ZDUSSCGKSA-N | |
| 126941 | |
| (2S)-2-[[4-[(2,4-diaminopteridin-6-yl)methyl-methylamino]benzoyl]amino]pentanedioic acid |
| C20H22N8O5 | |
| MFCD00150847 | |
| methotrexate, abitrexate, rheumatrex, amethopterin, mexate, metatrexan, hdmtx, trexall, methylaminopterinum, antifolan | |
| CHEBI:44185 | |
| CN(CC1=CN=C2C(=N1)C(=NC(=N2)N)N)C3=CC=C(C=C3)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O |
Specifikationer
| Methotrexate | |
| C20H22N8O5 | |
| 100mg | |
| Hygroscopic; Light sensitive | |
| methotrexate, abitrexate, rheumatrex, amethopterin, mexate, metatrexan, hdmtx, trexall, methylaminopterinum, antifolan | |
| FBOZXECLQNJBKD-ZDUSSCGKSA-N | |
| (2S)-2-[[4-[(2,4-diaminopteridin-6-yl)methyl-methylamino]benzoyl]amino]pentanedioic acid | |
| 126941 | |
| 454.44 |
| 59-05-2 | |
| MFCD00150847 | |
| UN1544 | |
| 14,5985 | |
| Soluble in dilute HCl or dilute alkali hydroxide solutions (i;e; 0;1M NaOH); Insoluble in plain water. | |
| CN(CC1=CN=C2C(=N1)C(=NC(=N2)N)N)C3=CC=C(C=C3)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O | |
| 454.447 | |
| CHEBI:44185 |
Säkerhet och hantering
- Methotrexate
Signalord
- Fara
Riskkategorier
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H340-Kan orsaka genetiska defekter.
- H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
- MIXTURE LIST-Contain: Methotrexate