Läs mer
Methotrexate, TRC
Produktkod. 30470116
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30470116 1 g
1 options
Produktkod. 30470116 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2606751G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methotrexate
CAS 59-05-2
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C20 H22 N8 O5
Kvantitet 1 g
Synonym N-[4-[[(2,4-Diamino-6-pteridinyl)methyl]methylamino]benzoyl]-L-glutamic acid, L-(+)-N-[p-[[(2,4-Diamino-6-pteridinyl)methyl]methylamino]benzoyl]-glutamic acid, (+)-Amethopterin, 4-Amino-10-methylfolic acid, 4-Amino-N10-methylfolic acid, 4-Amino-N10-methylpteroylglutamic acid, Amethopterin, Amethopterine, Antifolan, CL 14377, EMT 25299, Emtexate, L-Amethopterin, L-Methotrexate, Ledertrexate, MTX, Metatrexan, Methotrexat-Ebewe, Methotrexate, Methoxtrexate, Methylaminopterin, Mexate, N-[p-[[2,4-Diamino-6-pteridinyl)methyl]methylamino]benzoyl]-L-(+)-glutamic acid, NSC 740, R 9985, Rheumatrex, Trexall
InChI formel InChI=1S/C20H22N8O5/c1-28(9-11-8-23-17-15(24-11)16(21)26-20(22)27-17)12-4-2-10(3-5-12)18(31)25-13(19(32)33)6-7-14(29)30/h2-5,8,13H,6-7,9H2,1H3,(H,25,31)(H,29,30)(H,32,33)(H4,21,22,23,26,27)/t13-/m0/s1
LEDER CN(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-2-[[4-[(2,4-diaminopteridin-6-yl)methyl-methylamino]benzoyl]amino]pentanedioic acid
Molekylvikt (g/mol) 454.44
Formel vikt 454.1713