Läs mer
Metotrexat, USP och EP-betyg, MP Biomedicals™
Produktkod. 15789150 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15789150 100 mg 100mg
15792262 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15789150 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219985580
Kemoterapi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59-05-2
Molekylformel C20H22N8O5
Molekylvikt (g/mol) 454.447
MDL-nummer MFCD00150847
InChI-nyckel FBOZXECLQNJBKD-ZDUSSCGKSA-N
Synonym methotrexate, abitrexate, rheumatrex, amethopterin, mexate, metatrexan, hdmtx, trexall, methylaminopterinum, antifolan
PubChem CID 126941
ChEBI CHEBI:44185
IUPAC-namn (2S)-2-[[4-[(2,4-diaminopteridin-6-yl)metyl-metylamino]bensoyl]amino]pentandisyra
LEDER CN(CC1=CN=C2C(=N1)C(=NC(=N2)N)N)C3=CC=C(C=C3)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methotrexate
Färg Gult
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 454.46
Kvalitet EP/USP
Fysisk form Fast
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methotrexate, USP and EP Grade
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: methotrexate