Läs mer
Thermo Scientific™ Metoxamin (MOX) reagens
Produktkod. 11567630 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 ml
Produktkod. Kvantitet
11567630 10 ml
1 options
Produktkod. 11567630 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer TS45950
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Förbered oximer av steroider och ketosyror före silylering med Thermo Scientific™ Metoxamin (MOX) reagens.
Förbered oximer av steroider och ketosyror före silylering med Thermo Scientific™ Metoxamin (MOX) reagens. Det förhindrar bildandet av flera derivat när enoler är närvarande under silylering, vilket säkerställer optimal kvantifiering. Reagenset är en 2% lösning –av metoxiaminväteklorid i pyridin.
  • 2 % ·metoxiamin HCl (molekylvikt 83,51) i pyridin
  • Förhindrar bildning av flera derivat när enoler är närvarande under silylering
  • Levereras i bärnsten Thermo Scientific Hypo-Vial Provförvaringsflaska med septum och crimp topp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med Förbereda oxider av steroider och ketoacider
Faror Frätande, brandfarligt
Standardkoncentration 95 - 98, 1 - 3%
Förvaring 2 °C till 8 °C
Kvantitet 10 ml
Standardkomponenter Pyridin, Metoxiammoniumklorid
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • MOX Reagent, 10 mL
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Pyridine