Läs mer
Methoxsalen, LoGiCal
Produktkod. 30457833
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30457833 10 mg
1 options
Produktkod. 30457833 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0555.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemiskt namn eller material Xanthotoxin
CAS 298-81-7
Analyt- eller komponentnamn Xanthotoxin
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H8 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Methoxsalen, 9-Methoxy-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 8-MOP, 8-MP, 8-Methoxy-6,7-furanocoumarin, 8-Methoxy[furano-3',2':6,7-coumarin], 8-Methoxypsoralen, 8-Methoxypsoralene, Ammodin, Ammoidin, Deltapsoralen, Geroxalen, Meladinin, Meladinine, Meladoxen, Meloxine, Methoxa-Dome, Methoxsalene, NSC 45923, New-Meladinin, Oxsoralen, Oxsoralen Lotion, Oxsoralen-Ultra, Oxypsoralen, Puvalen, Puvamet, Uvadex, Xanthotoxin, Xanthotoxine, 5-Benzofuranacrylic acid, 6-hydroxy-7-methoxy-, delta-lactone (7CI), 5-Demethoxyisoimpinellin, Vitpso
InChI formel InChI=1S/C12H8O4/c1-14-12-10-8(4-5-15-10)6-7-2-3-9(13)16-11(7)12/h2-6H,1H3
Lösningstyp Snyggt
LEDER COc1c2OC(=O)C=Cc2cc3ccoc13
IUPAC-namn 9-metoxifuro[3,2-g]kromen-7-one
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 216.19
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 216,0423 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.