Läs mer
Methoxsalen, Mikromol™
Produktkod. 17992556
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
17992556 500 mg
1 options
Produktkod. 17992556 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0555.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Methoxsalen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Xanthotoxin
CAS 298-81-7
Analyt- eller komponentnamn Xanthotoxin
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H8 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Methoxsalen, 9-Methoxy-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 8-MOP, 8-MP, 8-Methoxy-6,7-furanocoumarin, 8-Methoxy[furano-3',2':6,7-coumarin], 8-Methoxypsoralen, 8-Methoxypsoralene, Ammodin, Ammoidin, Deltapsoralen, Geroxalen, Meladinin, Meladinine, Meladoxen, Meloxine, Methoxa-Dome, Methoxsalene, NSC 45923, New-Meladinin, Oxsoralen, Oxsoralen Lotion, Oxsoralen-Ultra, Oxypsoralen, Puvalen, Puvamet, Uvadex, Xanthotoxin, Xanthotoxine, 5-Benzofuranacrylic acid, 6-hydroxy-7-methoxy-, delta-lactone (7CI), 5-Demethoxyisoimpinellin, Vitpso
InChI formel InChI=1S/C12H8O4/c1-14-12-10-8(4-5-15-10)6-7-2-3-9(13)16-11(7)12/h2-6H,1H3
LEDER COc1c2OC(=O)C=Cc2cc3ccoc13
IUPAC-namn 9-metoxifuro[3,2-g]kromen-7-one
Molekylvikt (g/mol) 216.19
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 216,0423 g/mol