missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Methoxy(4-methoxyphenyl)dimethylsilane, TRC

Produktkod. 30179040
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179040 100 mg
30179169 1 g
30179482 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30179040 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM269628100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 62244-48-8
Molekylformel C10H16O2Si
Molekylvikt (g/mol) 196.32
Synonym Methoxy(p-methoxyphenyl)dimethylsilane
IUPAC-namn methoxy-(4-methoxyphenyl)-dimethylsilane
LEDER COc1ccc(cc1)[Si](C)(C)OC

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Methoxy(4-methoxyphenyl)dimethylsilane
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H16O2Si/c1-11-9-5-7-10(8-6-9)13(3,4)12-2/h5-8H,1-4H3
Formel vikt 196.092
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.