Läs mer
Methoxy Adrenaline Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methoxy Adrenaline Hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO3.ClH/c1-11-6-10(14-2)7-3-4-8(12)9(13)5-7;/h3-5,10-13H,6H2,1-2H3;1H |
| Formel vikt | 233.0819 |
| Procent renhet | >95% |