Läs mer
Metaxi(cyklooctadien)iridium(I)-dimer, Ir nominellt 58 %
Description
Metoxi(cyklooktadien)iridium(I)dimer används som en katalysator vid framställning av heteroarylfuserade indolringsystem och borylering och Suzuki-miyaura-koppling. Vidare används det i tetraboryleringsreaktioner, orto-silylering av arylketon, bensaldehyd och bensylalkoholderivat genom CH-aktivering. Den mest användbara applikationen är asymmetrisk hydroborering i hög grad regio och enantio selektion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Methoxy(cyclooctadiene)iridium(I) dimer |
| Färg | Gult |
| Analysprocentintervall | Eller nominellt 58 % |
| Kvantitet | 1 g |
| Känslighet | Luft-, ljus- och fuktkänslig |
| Formel vikt | 662.88 |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Ir nominally 58% |
| Fysisk form | Pulver |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.