missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methoxy Eltrombopag, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methoxy Eltrombopag |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H24N4O4/c1-15-11-12-20(13-16(15)2)30-25(31)23(17(3)29-30)28-27-22-10-6-9-21(24(22)34-4)18-7-5-8-19(14-18)26(32)33/h5-14,27H,1-4H3,(H,32,33)/b28-23- |
| Formel vikt | 456.1798 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?