missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Methoxy Eltrombopag, TRC

Produktkod. 30138297
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138297 100 mg
30132775 250 mg
30012231 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30138297 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM493100100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1437383-35-1
Molekylformel C26 H24 N4 O4
Molekylvikt (g/mol) 456.49
Synonym 3'-[(2Z)-2-[1-(3,4-Dimethylphenyl)-1,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-4H-pyrazol-4-ylidene]hydrazinyl]-2'-methoxy-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
IUPAC-namn 3-[3-[(2Z)-2-[1-(3,4-dimethylphenyl)-3-methyl-5-oxo-pyrazol-4-ylidene]hydrazino]-2-methoxy-phenyl]benzoic acid
LEDER COc1c(N\N=C/2\C(=NN(C2=O)c3ccc(C)c(C)c3)C)cccc1c4cccc(c4)C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Methoxy Eltrombopag
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C26H24N4O4/c1-15-11-12-20(13-16(15)2)30-25(31)23(17(3)29-30)28-27-22-10-6-9-21(24(22)34-4)18-7-5-8-19(14-18)26(32)33/h5-14,27H,1-4H3,(H,32,33)/b28-23-
Formel vikt 456.1798
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.