Läs mer
[(Metoxi)metyl] triphenylfosfoniumklorid, TRC
Produktkod. 30010537
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30010537 25 g
1 options
Produktkod. 30010537 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM26468025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [(Methoxy)methyl]triphenylphosphonium Chloride
CAS 4009-98-7
Molekylformel C20 H20 O P . Cl
Kvantitet 25 g
Synonym (Methoxymethyl)triphenylphosphonium Chloride, NSC 49223, Triphenyl(methoxymethyl)phosphonium Chloride
InChI formel InChI=1S/C20H20OP.ClH/c1-21-17-22(18-11-5-2-6-12-18,19-13-7-3-8-14-19)20-15-9-4-10-16-20;/h2-16H,17H2,1H3;1H/q+1;/p-1
LEDER [Cl-].COC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-namn metoxymetyl(triphenyl)fosfanium; klorid
Molekylvikt (g/mol) 342.8
Formel vikt 342.094