missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methoxy(monomethyl Carbonato-O')-magnesium (~0.4M in Methanol), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methoxy(monomethyl Carbonato-O')-magnesium |
| CAS | 4861-79-4 |
| Molekylformel | C3H6MgO4 |
| Kvantitet | 100 mL |
| Synonym | Magnesium Methyl Carbonate, (Hydrogen carbonato)methoxy-magnesium methyl ester, Carbonic acid monomethyl ester magnesium complex, Methoxymagnesium methyl carbonate, Methyl methoxymagnesium carbonate, MMC, Stile’s reagent |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4O3.CH3O.Mg/c1-5-2(3)4;1-2;/h1H3,(H,3,4);1H3;/q;-1;+2/p-1 |
| LEDER | [O-]C(OC)=O.[O-]C.[Mg+2] |
| IUPAC-namn | magnesium methanolate methyl carbonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 130.38 |
| Formel vikt | 130.01 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?