Läs mer
Methoxy-PEPy, MedChemExpress
Produktkod. 16491437
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16491437 50 mg -
16455228 10 mg -
16447947 5 mg 5mg
16425906 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16491437 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12510
MedChemExpress Methoxy-PEPy is a potent and highly selective mGlu5 receptor antagonist with IC50 of 1 nM.
Methoxy-PEPy is a potent and highly selective mGlu5 receptor antagonist with IC50 of 1 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methoxy-PEPy
Fysisk form Solid
CAS 524924-76-3
Färg Jasper
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C13H10N2O
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (475.67 mM; Need ultrasonic)
LEDER COC1=CC(C#CC2=NC=CC=C2)=CN=C1
Molekylvikt (g/mol) 210.23
Formel vikt 210.23
Procent renhet 98.13%