Läs mer
Methoxy4-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-3-benzenemethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methoxy4-(((1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy)-3-benzenemethanol |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H24O3Si/c1-14(2,3)18(5,6)17-12-8-7-11(10-15)9-13(12)16-4/h7-9,15H,10H2,1-6H3 |
| Formel vikt | 268.1495 |