missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methoxyacetaldehyde Dimethyl Acetal, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methoxyacetaldehyde Dimethyl Acetal |
| CAS | 24332-20-5 |
| Molekylformel | C5H12O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1,1,2-Trimethoxyethane, 1,1,2-Tris(methoxy)ethane, 2-Methoxyacetaldehyde Dimethyl Acetal, Methoxyacetaldehyde Dimethyl Acetal |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12O3/c1-6-4-5(7-2)8-3/h5H,4H2,1-3H3 |
| LEDER | COCC(OC)OC |
| IUPAC-namn | 1,1,2-trimethoxyethane |
| Molekylvikt (g/mol) | 120.15 |
| Formel vikt | 120.0786 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?