Läs mer
Metaxieddiksyra, 97 %
Produktkod. 11429977
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11429977 250 g 250g
11419977 50 g 50g
11409977 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11429977 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22917.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 625-45-6 | C3H6O3 | 90,078 g/mol
Metoxiättiksyra används i embryotoxicitetstest för zebrafisk för att utvärdera kemisk toxicitet efter exponering av hela ryggradsdjursembryot under embryogenesen. Det används också inom industrin som reagens för gelning, viskositet och stabilisering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metoxiättiksyra används i embryotoxicitetstest för zebrafisk för att utvärdera kemisk toxicitet efter exponering av hela ryggradsdjursembryot under embryogenes. Det används också inom industrin som reagens för gelning, viskositet och stabilisering.
Löslighet Blandbar med
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 625-45-6
Molekylformel C3H6O3
Molekylvikt (g/mol) 90.078
MDL-nummer MFCD00004308
InChI-nyckel RMIODHQZRUFFFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym methoxyacetic acid, acetic acid, methoxy, methoxyethanoic acid, acetic acid, 2-methoxy, ch3och2cooh, methoxyacetlc acid, unii-f11t1h7q7w, methoxy acetic acid, methoxy-acetic acid, ccris 6518
PubChem CID 12251
IUPAC-namn 2-metoxiättiksyra
LEDER COCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methoxyacetic acid
Smältpunkt 8 °C
Densitet 1.174
pH 1.6
Kokpunkt 202 °C till 204 °C
Flampunkt 114 °C (237 °F)
Odör Luktfritt
Linjär formel CH3OCH2CO2H
Brytningsindex 1.4165
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 635800
Löslighetsinformation Blandbar med vatten.
Formel vikt 90.08
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.