Läs mer
Methoxyacetic Acid, TRC
Produktkod. 30470143
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30470143 1 g
30474718 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30470143 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2255751G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 625-45-6
Molekylformel C3 H6 O3
Molekylvikt (g/mol) 90.08
Synonym Acetic acid, 2-methoxy-, Acetic acid, methoxy- (6CI,7CI,8CI,9CI), 2-Methoxyacetic acid, Methoxyacetic acid, Methoxyethanoic acid, NSC 7300
IUPAC-namn 2-methoxyacetic acid
LEDER COCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methoxyacetic Acid
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C3H6O3/c1-6-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)
Formel vikt 90.0317