Läs mer
Metaxiättiksyra, TRC
Produktkod. 30474718
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30474718 5 g
30470143 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30474718 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2255755G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 625-45-6
Molekylformel C3 H6 O3
Molekylvikt (g/mol) 90.08
Synonym Acetic acid, 2-methoxy-, Acetic acid, methoxy- (6CI,7CI,8CI,9CI), 2-Methoxyacetic acid, Methoxyacetic acid, Methoxyethanoic acid, NSC 7300
IUPAC-namn 2-metoxiättiksyra
LEDER COCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methoxyacetic Acid
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C3H6O3/c1-6-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)
Formel vikt 90.0317