Läs mer
Methoxyacetic anhydride, 95%
Produktkod. 15461809
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15461809 100 g 100g
15451809 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15461809 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64541.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19500-95-9 | C6H10O5 | 162.14 g/mol
Metoxiättiksyraanhydrid används som mellanprodukt av 5-Aza-2'-deoxicytidin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metoxiättiksyraanhydrid används som mellanprodukt av 5-Aza-2′ -deoxycytidin.
Löslighet Mycket löslig
i vatten.(193 g/L) (25 °C)
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på en sval torr plats. Förvara behållaren väl tillsluten. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19500-95-9
Molekylformel C6H10O5
Molekylvikt (g/mol) 162.14
MDL-nummer MFCD11976032
InChI-nyckel PEHFQQWAINXOQG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methoxyacetic anhydride, methoxyacetic acid anhydride, acetic acid, methoxy-, anhydride, 2-methoxyacetic anhydride, acetic acid,2-methoxy-, anhydride, di methoxyacetic anhydride, methoxy acetic acid anhydride, methoxy-acetic acid anhydride, 2-methoxyacetyl 2-methoxyacetate, methoxyacetic anhydride?intermediate of 5-aza-2'-deoxycytidine
PubChem CID 88095
IUPAC-namn (2-metoxiacetyl)-2-metoxiacetat
LEDER COCC(=O)OC(=O)COC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methoxyacetic anhydride
Färg Färglös
Linjär formel (CH3OCH2CO)2O
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 1771552
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Very Soluble in water.(193g/L) (25°C)
Formel vikt 162.14
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.