Läs mer
Metoxiaceton, 96 %
Produktkod. 10711071 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10711071 10 g Glasflaska 10g
10495745 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10711071 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 175730100
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5878-19-3 | C4H8O2 | 88,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5878-19-3
Molekylformel C4H8O2
Molekylvikt (g/mol) 88.11
MDL-nummer MFCD00008768
InChI-nyckel CUZLJOLBIRPEFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methoxyacetone, methoxy-2-propanone, 2-propanone, 1-methoxy, 1-methoxy-2-propanone, 1-methoxyacetone, methoxyaceton, methoxymethyl methyl ketone, methoxy acetone, ch3coch2och3
PubChem CID 22172
IUPAC-namn 1-metoxipropan-2-on
LEDER COCC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methoxyacetone
Färg Gult
Densitet 0.9500g/mL, 0.95
Kokpunkt 118,0 °C
Flampunkt 25 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3OCH2COCH3
Brytningsindex 1,3970 till 1,3990
Kvantitet 10 g
Beilstein 01, 822
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: blandig
Formel vikt 88.11
Procent renhet 96%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methoxyacetone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.