Läs mer
Metaxiacetonitril, 98 %
Produktkod. 10431610 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10431610 5 g Glasflaska 5g
10332500 25 g Glasflaska 25g
10686470 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10431610 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 125660050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1738-36-9 | C3H5NO | 71,08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1738-36-9
Molekylformel C3H5NO
Molekylvikt (g/mol) 71.08
MDL-nummer MFCD00001892
InChI-nyckel QKPVEISEHYYHRH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 74442
IUPAC-namn 2-metoxiacetonitril
LEDER COCC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methoxyacetonitrile
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9500g/mL, 0.95
Kokpunkt 118,0 °C till 119,0 °C (731,0 mmHg)
Flampunkt 31 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3OCH2CN
Brytningsindex 1,3800 till 1,3830 (20 °C, 589 nm)
Kvantitet 5 g
Beilstein 03,242
Fieser 05,436
Synonym methoxyacetonitrile, acetonitrile, methoxy, acetonitrile, 2-methoxy, ncch2och3, 2-methoxy acetonitrile, 2-methoxy-acetonitrile, acetonitrile,2-methoxy, intermediates-zcf02294, acmc-209e7f
Formel vikt 71.08
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methoxyacetonitrile
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.