Läs mer
Metoxiacetylklorid, 97%, stab. med ca 0,3% magnesiumoxid, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11382056
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11382056 25 g 25g
11372056 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11382056 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03210.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 38870-89-2 | C3H5ClO2 | 108.521 g/mol
Metoxiacetylklorid används som mellanprodukt för aktiva farmaceutiska ingredienser och färgämnen. Vidare fungerar det som en prekursor för syntesen av jordbrukskemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metoxiacetylklorid används som mellanprodukt för aktiva farmaceutiska ingredienser och färgämnen. Vidare fungerar det som en prekursor för syntesen av jordbrukskemikalier.
Löslighet Blandbar med
aceton, eter, koltetraklorid och kloroform.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med vatten, alkoholer, oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 38870-89-2
Molekylformel C3H5ClO2
Molekylvikt (g/mol) 108.521
MDL-nummer MFCD00000728
InChI-nyckel JJKWHOSQTYYFAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym methoxyacetyl chloride, methoxyacetylchloride, acetyl chloride, methoxy, methoxy-acetyl chloride, methoxyacetic acid chloride, unii-t66s02b1s3, methoxy acetylchloride, 2-methoxyacetylchloride, methoxy acetyl chloride, ch3och2cocl
PubChem CID 96623
IUPAC-namn 2-metoxiacetylklorid
LEDER COCC(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methoxyacetyl chloride
Namnnotering stabilized with ≈0.3% magnesium oxide
Smältpunkt <-40°C
Densitet 1.185
Kokpunkt 112°C to 113°C
Flampunkt 28°C (82°F)
Brytningsindex 1.424
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2920
Beilstein 1740244
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Miscible with acetone,ether,carbon tetrachloride and chloroform.
Formel vikt 108.52
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.