Läs mer
Methoxyacetyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methoxyacetyl Chloride |
| CAS | 38870-89-2 |
| Molekylformel | C3H5ClO2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2-Methoxyacetyl Chloride, Methoxyacetic Acid Chloride, NSC 82321, α-Methoxyacetyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5ClO2/c1-6-2-3(4)5/h2H2,1H3 |
| LEDER | COCC(=O)Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 108.52 |
| Formel vikt | 107.9978 |