Läs mer
Metoxiaminhydroklorid, MP Biomedicals™
Produktkod. 11467692 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11467692 1 g 1g
11477692 5 g 5g
11487692 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11467692 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215540501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    381.00 SEK
    362.22 SEK / 1g
    Save 18.78 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Metoxiaminhydroklorid används som reagens för framställning av O-metyloximer.
  • Används även för att tillverka O-metyloximer från aldehyder eller ketoner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 593-56-6
Molekylformel CH6ClNO
Molekylvikt (g/mol) 83.515
InChI-nyckel XNXVOSBNFZWHBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-methylhydroxylamine hydrochloride, methoxyamine hydrochloride, methoxylamine hydrochloride, methoxyammonium chloride, o-methylhydroxylamine hcl, aminooxy methane hydrochloride, methoxyamine hcl, unii-203546olmf, hydroxylamine, o-methyl-, hydrochloride, o-methylhydroxyamine hydrochloride
PubChem CID 521874
IUPAC-namn O-metylhydroxylamin;hydroklorid
LEDER CON.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methoxyamine Hydrochloride
Smältpunkt 300°F to 304°F (decomposes)
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble
Formel vikt 83.52
Fysisk form Kristallint pulver
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning. För mer information, vänligen kontakta vår kundtjänst.