Läs mer
Metoxiaminhydroklorid, MP Biomedicals™
Produktkod. 11487692 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11487692 25 g 25g
11467692 1 g 1g
11477692 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11487692 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215540525
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3645.00 SEK
    3470.24 SEK / 25g
    Save 174.76 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Metoxiaminhydroklorid används som reagens för framställning av O-metyloximer.
  • Används även för att tillverka O-metyloximer från aldehyder eller ketoner.
Kemiska identifierare
CAS 593-56-6
Molekylformel CH6ClNO
Molekylvikt (g/mol) 83.515
InChI-nyckel XNXVOSBNFZWHBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-methylhydroxylamine hydrochloride, methoxyamine hydrochloride, methoxylamine hydrochloride, methoxyammonium chloride, o-methylhydroxylamine hcl, aminooxy methane hydrochloride, methoxyamine hcl, unii-203546olmf, hydroxylamine, o-methyl-, hydrochloride, o-methylhydroxyamine hydrochloride
PubChem CID 521874
IUPAC-namn O-metylhydroxylamin;hydroklorid
LEDER CON.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methoxyamine Hydrochloride
Smältpunkt 300 °F till 304 °F (bryts ner)
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Löslig
Formel vikt 83.52
Fysisk form Kristallint pulver
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning. För mer information, vänligen kontakta vår kundtjänst.