Läs mer
(Metoxikarbonylmetyl)trifenylfosfoniumbromid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11477767
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11477767 500 g 500g
11457767 25 g 25g
11467767 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11477767 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16301.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1779-58-4 | C21H20BrO2P | 415.27 g/mol
(Metoxikarbonylmetyl)trifenylfosfoniumbromid är en reaktant för syntesen av GSK-3-hämmare med hjälp av Wittig-reaktionen, substituerade furanoner för svampdödande och cytostatiska aktiviteter, fotokroma ditienyletenderivat, gem-dijodalkaner innehållande allylalkoholer och högsubstituerade cyklopenter och brazilaner med brazilaner. Nazarov cyklisering. Som reaktant för asymmetrisk hydrering avα ,β -omättade esterfosfonater, studier av termisk nedbrytning av fosfoniumalkylestersalter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(Metoxikarbonylmetyl)trifenylfosfoniumbromid är en reaktant för syntesen av GSK-3-hämmare med hjälp av Wittig-reaktionen, substituerade furanoner för svampdödande och cytostatiska aktiviteter, fotokroma ditienyletenderivat, gem-dijodalkaner innehållande allylalkoholer och högsubstituerade cyklopenter och brazilaner med brazilaner. Nazarov cyklisering. Som reaktant för asymmetrisk hydrering avα ,β -omättade esterfosfonater, studier av termisk nedbrytning av fosfoniumalkylestersalter.
Löslighet Löslig i
metanol (nästan genomskinlig).
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, vatten, fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1779-58-4
Molekylformel C21H20BrO2P
Molekylvikt (g/mol) 415.27
MDL-nummer MFCD00011801
InChI-nyckel VCWBQLMDSMSVRL-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-methoxy-2-oxoethyl triphenylphosphonium bromide, methoxycarbonylmethyl triphenylphosphonium bromide, carbomethoxymethyl triphenylphosphonium bromide, methoxycarbonylmethyl triphenyl phosphonium bromide, 2-methoxy-2-oxoethyl triphenylphosphanium bromide, 2-methoxy-2-oxoethyl-triphenylphosphanium bromide, 2-methoxy-2-oxo-ethyl-triphenyl-phosphonium bromide, phosphonium, 2-methoxy-2-oxoethyl triphenyl-, bromide, acmc-209edx
PubChem CID 2733211
IUPAC-namn (2-metoxi-2-oxoetyl)-trifenylfosfanium;bromid
LEDER [Br-].COC(=O)C[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Methoxycarbonylmethyl)triphenylphosphonium bromide
Smältpunkt ∼163°C (decomposition)
Kvantitet 500 g
Beilstein 3812975
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in methanol(almost transparency).
Formel vikt 415.28
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.