Läs mer
(Metoxikarbonylmetylen)trifenylfosforan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11427896
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11427896 25 g 25g
11437896 100 g 100g
11447896 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11427896 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14020.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2605-67-6 | C21H19O2P | 334.36 g/mol
(Metoxikarbonylmetylen)trifenylfosforan används i olefineringsreaktioner. Vidare genomgår den Wittig-reaktionen med aldehyder för att ge substituerade metylakrylater. Det används vid framställning av (trifenylfosforanyliden)-keten.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(Metoxikarbonylmetylen)trifenylfosforan används i olefineringsreaktioner. Vidare genomgår den Wittig-reaktionen med aldehyder för att ge substituerade metylakrylater. Det används vid framställning av (trifenylfosforanyliden)-keten.
Löslighet
Löslig i kloroform. Något löslig i etanol och terahydrofuran. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2605-67-6
Molekylformel C21H19O2P
Molekylvikt (g/mol) 334.36
MDL-nummer MFCD00008455
InChI-nyckel NTNUDYROPUKXNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl triphenylphosphoranylidene acetate, carbomethoxymethylene triphenylphosphorane, methyl 2-triphenylphosphoranylidene acetate, acetic acid, triphenylphosphoranylidene-, methyl ester, methyl triphenylphosphoranylideneacetate, triphenylphosphoranylidene acetic acid methyl ester, triphenyl carbomethoxymethylene phosphorane, methoxycarbonylmethylene triphenylphosphorane, acetic acid, 2-triphenylphosphoranylidene-, methyl ester
PubChem CID 17453
IUPAC-namn metyl-2-(trifenyl-$l^{5}-fosfanyliden)acetat
LEDER COC(=O)C=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Methoxycarbonylmethylene)triphenylphosphorane
Smältpunkt 165°C to 169°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 618430
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Soluble in chloroform. Slightly soluble in ethanol and terahydrofuran. Insoluble in water.
Formel vikt 334.36
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.