Läs mer
Metaxikarbonylsulfenylklorid, 95 %
Produktkod. 11376896
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11376896 1 g 1g
11386896 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11376896 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04350.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 26555-40-8 | C2H3ClO2S | 126,554 g/mol
Metoxikarbonylsulfenylklorid används för att framställa 3-[(metoxikarbonyl)ditio]-L-alanin genom att reagera med L-cystein. Vidare används det i syntesen av 3-2 pyridinylditiopropansyrahydrazid (PDPH). Det fungerar som ett viktigt heterobifunktionellt tvärbindare, vilket är ett tvärbindare som används för att göra makromolekyl-läkemedelskonjugat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metoxikarbonylsulfenylklorid används för att framställa 3-[(metoxikarbonyl)ditio]-L-alanin genom att reagera med L-cystein. Vidare används det i syntesen av 3-2 pyridinylditiopropansyrahydrazid (PDPH). Det fungerar som ett viktigt heterobifunktionellt tvärbindare, vilket är ett tvärbindare som används för att göra makromolekyl-läkemedelskonjugat.
Löslighet Blandbar med
diklormetan.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på en sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26555-40-8
Molekylformel C2H3ClO2S
Molekylvikt (g/mol) 126.554
MDL-nummer MFCD00013648
InChI-nyckel TXJXPZVVSLAQOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methoxycarbonylsulfenyl chloride, methoxycarbonyl sulfenyl chloride, s-chloro o-methyl thiocarbonate, thiocarbonic acid, anhydrosulphide with methyl thiohypochlorite, carbonothioic acid, anhydrosulfide with thiohypochlorous acid, methyl ester, acmc-209gs8, methoxycarbonylsulfenylchloride, chlorothio methoxy oxomethane, methoxy carbonylsulfenyl chloride, methoxy-carbonylsulfenyl chloride
PubChem CID 123417
IUPAC-namn metylklorsulfanylformiat
LEDER COC(=O)SCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methoxycarbonylsulfenyl chloride
Densitet 1.398
Kokpunkt 73°C to 74°C (100 mmHg)
Flampunkt 54°C (129°F)
Brytningsindex 1.482
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2920
Beilstein 1849908
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Miscible with dichlormethane.
Formel vikt 126.56
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.