Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methoxycarbonylsulfenyl chloride |
| Färg | Yellow |
| Densitet | 1.3900g/mL, 1.39 |
| Kokpunkt | 133°C to 134°C |
| Flampunkt | 54°C |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Glass bottle |
| Linjär formel | CH3O2CSCl |
| Brytningsindex | 1.4810 to 1.483 |
| Visa mer |