Läs mer
Metoxyklor-d6 (dimetoxi-d6), TRC
Produktkod. 30483231
Change view
Kvantitet:
0.5 mg
1 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
0.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30483231 5 mg -
30475889 0.5 mg 0.5mg
30474588 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30483231 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2608015MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106031-79-2
Molekylformel C16 D6 H9 Cl3 O2
Molekylvikt (g/mol) 351.68
Synonym Benzene, 1,1'-(2,2,2-trichloroethylidene)bis[4-(methoxy-d3)- (9CI), 1,1'-(2,2,2-Trichloroethylidene)bis[4-(methoxy-d3)benzene], 1,1,1-Trichloro-2,2-bis[4-(methoxy-d3)phenyl]ethane, Dimethoxy-DDT-d6, p,p'-DMDT-d6, p,p'-Dimethoxy-d6-diphenyltrichloroethane, Methoxychlor-d6, Methoxychlor-D6 (dimethoxy-D6)
IUPAC-namn 1-[2,2,2-trikloro-1-[4-(trideuteriometoxi)fenyl]etyl]-4-(trideuteriometoxi)bensen
LEDER [2H]C([2H])([2H])Oc1ccc(cc1)C(c2ccc(OC([2H])([2H])[2H])cc2)C(Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methoxychlor dimethoxy-d6
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C16H15Cl3O2/c1-20-13-7-3-11(4-8-13)15(16(17,18)19)12-5-9-14(21-2)10-6-12/h3-10,15H,1-2H3/i1D3,2D3
Formel vikt 350.0514