Läs mer
Metoxiklor, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 12939284 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12939284 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12939284 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S2397
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    605.99 SEK
    493.36 SEK / 1ml
    Save 112.63 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
Metoxiklor72-43-51000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methoxychlor
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
CAS 72-43-5, 67-56-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis-rapporter riktar sig mot analyter med 2 ±% noggrannhet och korrekt för råmaterialrenhet.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C16H15Cl3O2
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
InChI-nyckel IAKOZHOLGAGEJT-UHFFFAOYSA-N
Typ Certifierat referensmaterial
LEDER COC1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=C(C=C2)OC)C(Cl)(Cl)Cl
IUPAC-namn 1-metoxi-4-[2,2,2-triklor-1-(4-metoxifenyl)etyl]bensen
Lösningsmedel eller matris Metanol
Molekylvikt (g/mol) 345.644
PubChem CID 4115
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:6842
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methoxychlor
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning