Läs mer
Methoxydimethyl(p-tolyl)silane, 94%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7030328
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11347539
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H27943.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51501-87-2
Molekylformel C10H16OSi
Molekylvikt (g/mol) 180.32
MDL-nummer MFCD09266166
InChI-nyckel GIQXGMLMIZAKLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methoxydimethyl p-tolyl silane, methoxy-dimethyl-4-methylphenyl silane, silane, methoxydimethyl 4-methylphenyl, dimethylmethoxy 4-methylphenyl silane, methoxydimethyl 4-methylphenyl silane, silane,methoxydimethyl 4-methylphenyl, amtsi072, dimethyl 4-methylphenyl methoxysilane, benzene,1-methoxydimethylsilyl-4-methyl
PubChem CID 142850
IUPAC-namn methoxy-dimethyl-(4-methylphenyl)silane
LEDER CO[Si](C)(C)C1=CC=C(C)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methoxydimethyl(p-tolyl)silane
Kvantitet 1 g
Formel vikt 180.32
Procent renhet 94%
Känslighet Moisture sensitive