Läs mer
Metaxifluran, TRC
Produktkod. 30478464
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30478464 1 g
1 options
Produktkod. 30478464 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2626751G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Methoxyflurane
CAS 76-38-0
Anteckningar om renhetsgrad GC
Molekylformel C3 H4 Cl2 F2 O
Kvantitet 1 g
Synonym Dichloro-2,2-difluoro-2-methoxyethane, 2,2-Dichloro-1,1-difluoro-1-methoxyethane, 2,2-Dichloro-1,1-difluoroethyl Methyl Ether, Analgizer, Anecotan, DA 759, Inhalan, Methoflurane, Methoxane, Methoxyfluran, Methoxyflurane, Methyl 1,1-difluoro-2,2-dichloroethyl ether, Metofane, Metoxfluran, Metoxifluran, NSC 110432, Penthrane, Pentran, Pentrane
InChI formel InChI=1S/C3H4Cl2F2O/c1-8-3(6,7)2(4)5/h2H,1H3
LEDER COC(F)(F)C(Cl)Cl
IUPAC-namn 2,2-diklor-1,1-difluor-1-metoxyetan
Molekylvikt (g/mol) 164.97
Formel vikt 163.9607