missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methoxygonadiene (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methoxygonadiene |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28O2/c1-3-20-11-10-16-15-7-5-14(22-2)12-13(15)4-6-17(16)18(20)8-9-19(20)21/h5,16-18H,3-4,6-12H2,1-2H3/t16-,17-,18+,20+/m1/s1 |
| Formel vikt | 300.2089 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?