Läs mer
α-(Methoxyimino)-2-furanacetyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-Z-(Methoxyimino)-2-furanacetyl Chloride |
| CAS | 59176-08-8 |
| Molekylformel | C7H6ClNO3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (αZ)-α-(Methoxyimino)-2-furanacetyl chloride, (2Z)-2-(furan-2-yl)-2-methoxyiminoacetyl chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6ClNO3/c1-11-9-6(7(8)10)5-3-2-4-12-5/h2-4H,1H3/b9-6- |
| LEDER | ClC(/C(C1=CC=CO1)=N\OC)=O |
| IUPAC-namn | (Z)-2-(furan-2-yl)-2-(methoxyimino)acetyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 187.58 |
| Formel vikt | 187 |