missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Methoxyl-d3-amine HCl, CDN

Produktkod. 30321900
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.25 g
0.5 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30321900 0.25 g -
30322180 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30321900 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND12720.25G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Methoxyl-d3-amine Hydrochloride
CAS 110220-55-8
Molekylformel C 2H3 H2 N O . Cl H
Kvantitet 0.25 g
InChI formel InChI=1 S/CH5NO.ClH/c1-3-2;/h2H2,1H3;1 H/i1D3;
LEDER Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])ON
IUPAC-namn O-(trideuteriomethyl)hydroxylamine;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 86.54
Formel vikt 86.0326 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.