Läs mer
Methoxyl-d3-amine HCl, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methoxyl-d3-amine Hydrochloride |
| CAS | 110220-55-8 |
| Molekylformel | C 2H3 H2 N O . Cl H |
| Kvantitet | 0.5 g |
| InChI formel | InChI=1 S/CH5NO.ClH/c1-3-2;/h2H2,1H3;1 H/i1D3; |
| LEDER | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])ON |
| IUPAC-namn | O-(trideuteriomethyl)hydroxylamine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 86.54 |
| Formel vikt | 86.0326 g/mol |
| Procent renhet | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |