missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methoxyl-d3-amine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methoxyl-d3-amine Hydrochloride |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/CH5NO.ClH/c1-3-2;/h2H2,1H3;1H/i1D3; |
| Formel vikt | 86.0326 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?