Läs mer
Metoxylaminhydroklorid, 98+%
Beskrivning
Metoxylaminhydroklorid används som reagens vid framställning av O-metyloximer från aldehyder. Det är oralt biotillgänglig liten molekylinhibitor med potentiell adjuvansaktivitet. Det används också som intern standard för prostaglandinanalyser genom gaskromatografi-masspektrometri.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Metoxylaminhydroklorid används som reagens vid framställning av O-metyloximer från aldehyder. Det är oralt biotillgänglig liten molekylinhibitor med potentiell adjuvansaktivitet. Det används också som intern standard för prostaglandinanalyser genom gaskromatografi-masspektrometri.
Löslighet Löslig i
vatten, dimetylsulfoxid och metanol.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel och syraanhydrider.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methoxylamine hydrochloride |
| Smältpunkt | ∼148 °C (dekomposition) |
| Kvantitet | 5 g |
| UN-nummer | UN3261 |
| Beilstein | 3589723 |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,5989 |
| Löslighetsinformation | Lösliga i vatten, dimetylsulfoxid och metanol. |
| Formel vikt | 83.52 |
| Procent renhet | ≥98% |
Säkerhet och hantering
- Methoxylamine hydrochloride
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H332-Skadligt vid inandning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Methoxylamine hydrochloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.