Läs mer
Metoxylaminhydroklorid, 98+%
Produktkod. 11469466
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11469466 25 g 25g
11459466 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11469466 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19188.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 593-56-6 | CH6ClNO | 83,515 g/mol
Metoxylaminhydroklorid används som reagens vid framställning av O-metyloximer från aldehyder. Det är oralt biotillgänglig liten molekylinhibitor med potentiell adjuvansaktivitet. Det används också som intern standard för prostaglandinanalyser genom gaskromatografi-masspektrometri.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metoxylaminhydroklorid används som reagens vid framställning av O-metyloximer från aldehyder. Det är oralt biotillgänglig liten molekylinhibitor med potentiell adjuvansaktivitet. Det används också som intern standard för prostaglandinanalyser genom gaskromatografi-masspektrometri.
Löslighet Löslig i
vatten, dimetylsulfoxid och metanol.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel och syraanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 593-56-6
Molekylformel CH6ClNO
Molekylvikt (g/mol) 83.515
MDL-nummer MFCD00012951
InChI-nyckel XNXVOSBNFZWHBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-methylhydroxylamine hydrochloride, methoxyamine hydrochloride, methoxylamine hydrochloride, methoxyammonium chloride, o-methylhydroxylamine hcl, aminooxy methane hydrochloride, methoxyamine hcl, unii-203546olmf, hydroxylamine, o-methyl-, hydrochloride, o-methylhydroxyamine hydrochloride
PubChem CID 521874
IUPAC-namn O-metylhydroxylamin;hydroklorid
LEDER CON.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methoxylamine hydrochloride
Smältpunkt ∼148 °C (dekomposition)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 3589723
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,5989
Löslighetsinformation Lösliga i vatten, dimetylsulfoxid och metanol.
Formel vikt 83.52
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.