Läs mer
Metaxyllaminhydroklorid, TRC
Produktkod. 30478780
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30478780 5 g
30481265 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30478780 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2627205G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methoxylamine Hydrochloride
CAS 593-56-6
Molekylformel C H5 N O . Cl H
Kvantitet 5 g
Synonym Hydroxylamine, O-methyl-, hydrochloride (1:1) (ACI), Hydroxylamine, O-methyl-, hydrochloride (8CI, 9CI), (Aminooxy)methane hydrochloride, Hydroxylamine methyl ether hydrochloride, Methoxyamine hydrochloride, Methoxyammonium chloride, Methoxylamine hydrochloride, N-Methoxylamine hydrochloride, O-Methoxyamine hydrochloride, O-Methylhydroxyamine hydrochloride, O-Methylhydroxylamine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/CH5NO.ClH/c1-3-2;/h2H2,1H3;1H
LEDER Cl.CON
IUPAC-namn O-metylhydroxylamin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 83.52
Formel vikt 83.0138