Läs mer
Metaxyllaminhydroklorid, TRC
Produktkod. 30470805
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30470805 1 g
1 options
Produktkod. 30470805 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2627201G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methoxylamine Hydrochloride
CAS 593-56-6
Molekylformel C H5 N O . Cl H
Kvantitet 1 g
Synonym Hydroxylamine, O-methyl-, hydrochloride (1:1) (ACI), Hydroxylamine, O-methyl-, hydrochloride (8CI, 9CI), (Aminooxy)methane hydrochloride, Hydroxylamine methyl ether hydrochloride, Methoxyamine hydrochloride, Methoxyammonium chloride, Methoxylamine hydrochloride, N-Methoxylamine hydrochloride, O-Methoxyamine hydrochloride, O-Methylhydroxyamine hydrochloride, O-Methylhydroxylamine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/CH5NO.ClH/c1-3-2;/h2H2,1H3;1H
LEDER Cl.CON
IUPAC-namn O-metylhydroxylamin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 83.52
Formel vikt 83.0138