Läs mer
[(Methoxymethoxy)methyl]tributylstannane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [(Methoxymethoxy)methyl]tributylstannane |
| CAS | 100045-83-8 |
| Molekylformel | C15H34O2Sn |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (Methoxymethoxymethyl)tributyltin, Tributyl[(methoxymethoxy)methyl]stannane |
| InChI formel | InChI=1S/3C4H9.C3H7O2.Sn/c3*1-3-4-2;1-4-3-5-2;/h3*1,3-4H2,2H3;1,3H2,2H3; |
| LEDER | CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)COCOC |
| IUPAC-namn | tributyl(methoxymethoxymethyl)stannane |
| Molekylvikt (g/mol) | 365.14 |
| Formel vikt | 366.1581 |