Läs mer
[(Methoxymethoxy)methyl]tributylstannane, TRC
Produktkod. 30479732
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30479732 50 mg
1 options
Produktkod. 30479732 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM26300050MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [(Methoxymethoxy)methyl]tributylstannane
CAS 100045-83-8
Molekylformel C15H34O2Sn
Kvantitet 50 mg
Synonym (Methoxymethoxymethyl)tributyltin, Tributyl[(methoxymethoxy)methyl]stannane
InChI formel InChI=1S/3C4H9.C3H7O2.Sn/c3*1-3-4-2;1-4-3-5-2;/h3*1,3-4H2,2H3;1,3H2,2H3;
LEDER CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)COCOC
IUPAC-namn tributyl(methoxymethoxymethyl)stannane
Molekylvikt (g/mol) 365.14
Formel vikt 366.1581