Läs mer
(Metaximetyl)difenylfosfinoxid, 98+%
Produktkod. 11314364
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11314364 25 g 25g
11304364 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11314364 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00912.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 4455-77-0 | C14H15O2P | 246,25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4455-77-0
Molekylformel C14H15O2P
Molekylvikt (g/mol) 246.25
MDL-nummer MFCD00015451
InChI-nyckel OEPKDBQOTLDTNC-UHFFFAOYSA-N
Synonym methoxymethyl diphenylphosphine oxide, methoxymethyldiphenylphosphine oxide, diphenyl methoxymethyl phosphine oxide, phosphine oxide, methoxymethyl diphenyl, methoxymethyl diphenyl phosphine oxide, phosphine oxide, diphenyl methoxymethyl, methoxymethyl phenyl phosphoroso benzene, acmc-1ahy3, cbmicro_008972
PubChem CID 78203
IUPAC-namn [metoximetyl(fenyl)fosforyl]bensen
LEDER COCP(=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Methoxymethyl)diphenylphosphine oxide
Smältpunkt 113 °C till 120 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 649558
Formel vikt 246.24
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.